1,3-Difluoro-5-iodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19510.03
L19510.06
L19510.03EA
38.7
EUR
L19510.03
L19510.06
1,3-Difluoro-5-iodobenzene ≥98%
1,3-Difluoro-5-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 2265-91-0
Molecular Formula: C6H3F2I
Formula Weight: 239.99
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 2041185
MDL No.: MFCD03094155
Fórmula:
C₆H₃F₂I Ponto de ebulição: 173…174 °C Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03094155 Número CAS: 2265-91-0 |