2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19446.03
L19446.MD
L19446.03EA
85.6
EUR
L19446.03
L19446.MD
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 455-00-5
Molecular Formula: C7H3F6N
Formula Weight: 215.10
Flash Point: 67°(153°F)
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 82°/18mm
Beilstein Reference: 188806
MDL No.: MFCD00236675
Fórmula:
C₇H₃F₆N Ponto de ebulição: 82 °C (18 mmHg) Ponto de Fusão: 55…58 °C Ponto de Inflamação: 67 °C (153 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00236675 Número CAS: 455-00-5 |