Print…
6-Aminonicotinonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
L19282.06 L19282.14
L19282.06EA 38.6 EUR
L19282.06 L19282.14
6-Aminonicotinonitrile 98%
6-Aminonicotinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 4214-73-7 Molecular Formula: C6H5N3 Formula Weight: 119.13 Melting Point: 159-164° Boiling Point: 240-250°/15mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00128902
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.13 g/mol
Ponto de ebulição: 240…250 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 159…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128902
Número CAS: 4214-73-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III