Print…
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
L19087.09 L19087.18
L19087.09EA 152 EUR
L19087.09 L19087.18
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥98%
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Purity: 98+% CAS No.: 174501-65-6 Molecular Formula: C8H15BF4N2 Formula Weight: 226.03 Flash Point: None Refractive Index: 1.4220 MDL No.: MFCD03095449
Fórmula: C₈H₁₅BF₄N₂
Peso Molecular: 226.02 g/mol
Ponto de ebulição: ∼200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –71 °C
Densidade: 1.210
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095449
Número CAS: 174501-65-6