Print…
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
L19086.22 L19086.06 L19086.14
L19086.22EA 341 EUR
L19086.22 L19086.06 L19086.14
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Purity: 98+% CAS No.: 174501-64-5 Molecular Formula: C8H15F6N2P Formula Weight: 284.19 Refractive Index: 1.4115 Melting Point: 8-10° Boiling Point: 350° Merck Reference: 14,1581 MDL No.: MFCD03093295
Fórmula: C₈H₁₅F₆N₂P
Ponto de ebulição: >350 °C
Ponto de Fusão: 8…10 °C
Densidade: 1,365
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093295
Número CAS: 174501-64-5
Merck Index: 14,1581