Print…
Benzenesulphonic acid ∼75% (w/w) em solução aquosa, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L19077.AK L19077.AU L19077.0J
L19077.AKEA 25.5 EUR
L19077.AK L19077.AU L19077.0J
Benzenesulphonic acid ∼75% (w/w) em solução aquosa, Grau técnico
Benzenesulphonic acid
CAS No.: 98-11-3 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Flash Point: 110°(230°F) Beilstein Reference: 742513 Merck Reference: 14,1070 MDL No.: MFCD00011689
Fórmula: C₆H₆O₃S
Peso Molecular: 158.18 g/mol
Ponto de ebulição: 319
Ponto de Fusão: 50
Densidade: 1.30
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011689
Número CAS: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2586
ADR: 8 III
Merck Index: 14,1070