5-Methoxyindol-3-ylacetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L19073.03
L19073.MD
L19073.03EA
135
EUR
L19073.03
L19073.MD
5-Methoxyindol-3-ylacetic acid ≥98%
5-Methoxyindol-3-ylacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 3471-31-6
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 145-148° dec.
Beilstein Reference: 187161
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO₃ Ponto de Fusão: 145…148 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005638 Número CAS: 3471-31-6 EINECS: 222-438-3 |