Allyl isocyanate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Isocyanatoprop-1-ene
L18710.03
L18710.06
L18710.03EA
46.7
EUR
L18710.03
L18710.06
Allyl isocyanate 96%
Allyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 1476-23-9
Molecular Formula: CH2=CHCH2NCO
Formula Weight: 83.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Pungent
Boiling Point: 87-89°
Beilstein Reference: 506106
UN No.: 2478
MDL No.: MFCD00002044
Fórmula:
C₄H₅NO Peso Molecular: 83.09 g/mol Ponto de ebulição: 87…89 °C Densidade: 0.940 Ponto de Inflamação: 6 °C (43 °F) |
Número MDL :
MFCD00002044 Número CAS: 1476-23-9 ADR: 3 II |