5-Amino-3,4-dimethylisoxazole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3,4-Dimethylisoxazol-5-amine, 3,4-Dimethylisoxazol-5-ylamine
L18668.03
L18668.06
L18668.03EA
42.7
EUR
L18668.03
L18668.06
5-Amino-3,4-dimethylisoxazole 99%
5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
Purity: 99%
CAS No.: 19947-75-2
Molecular Formula: C5H8N2O
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 118-120°
Beilstein Reference: 108546
Fórmula:
C₅H₈N₂O Ponto de Fusão: 118…120 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00046081 Número CAS: 19947-75-2 EINECS: 243-437-4 |