Print…
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,5-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, m-Xylene-5-sulphonyl chloride
L18603.03 L18603.06
L18603.03EA 38 EUR
L18603.03 L18603.06
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 2905-27-3 Molecular Formula: C8H9ClO2S Formula Weight: 204.68 Melting Point: 92-94° Beilstein Reference: 2640617 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094655
Fórmula: C₈H₉ClO₂S
Peso Molecular: 204.68 g/mol
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094655
Número CAS: 2905-27-3
UN: 3261
ADR: 8 II