Print…
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L18433.06 L18433.03
L18433.06EA 299 EUR
L18433.06 L18433.03
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride tech. 90%, Grau técnico
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride
Purity: 90% CAS No.: 117500-61-5 Molecular Formula: C9H10ClNO.HCl Formula Weight: 220.10 Melting Point: 131-133° Beilstein Reference: 2803337 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD02094023
Fórmula: C₉H₁₁Cl₂NO
Peso Molecular: 220.1 g/mol
Ponto de Fusão: 131…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442144
Número CAS: 117500-61-5
UN: 3261
ADR: 8 II