Print…
5-Bromo-2-chloropyrimidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L18360.06 L18360.14
L18360.06EA 132 EUR
L18360.06 L18360.14
5-Bromo-2-chloropyrimidine ≥98%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Purity: 98+% CAS No.: 32779-36-5 Molecular Formula: C4H2BrClN2 Formula Weight: 193.43 Melting Point: 77-80° Boiling Point: 95°/15mm MDL No.: MFCD00483232
Fórmula: C₄H₂BrClN₂
Peso Molecular: 193.43 g/mol
Ponto de ebulição: 95 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00483232
Número CAS: 32779-36-5