3-(3-Bromophenyl)propionic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L18080.03
L18080.06
L18080.03EA
44.9
EUR
L18080.03
L18080.06
3-(3-Bromophenyl)propionic acid ≥97%
3-(3-Bromophenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 42287-90-1
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 63-65°
Beilstein Reference: 2362753
Fórmula:
C₉H₉BrO₂ Peso Molecular: 229.07 g/mol Ponto de Fusão: 63…65 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01310792 Número CAS: 42287-90-1 |