Print…
3-Iodobenzylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (3-Iodophenyl)methanamine
L17801.03 L17801.06
L17801.03EA 126 EUR
L17801.03 L17801.06
3-Iodobenzylamine 97%
3-Iodobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 696-40-2 Molecular Formula: C7H8IN Formula Weight: 233.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6375 Boiling Point: 132°/8mm Beilstein Reference: 2689602 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00192227
Fórmula: C₇H₈IN
Ponto de ebulição: 132 °C (8 mmHg)
Densidade: 1,748
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192227
Número CAS: 696-40-2
ADR: 8,II