N-(5-Bromopentyl)phthalimide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L17543.22
L17543.06
L17543.14
L17543.22EA
433
EUR
L17543.22
L17543.06
L17543.14
N-(5-Bromopentyl)phthalimide ≥97%
N-(5-Bromopentyl)phthalimide
Purity: 97%
CAS No.: 954-81-4
Molecular Formula: C13H14BrNO2
Formula Weight: 296.17
Odour: Odourless
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 177015
MDL No.: MFCD00060522
Fórmula:
C₁₃H₁₄BrNO₂ Ponto de Fusão: 58…62 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00060522 Número CAS: 954-81-4 |