Indole-7-carbaldehyd ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L17506.03
L17506.MD
L17506.03EA
103
EUR
L17506.03
L17506.MD
Indole-7-carbaldehyd ≥98%
Indole-7-carbaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1074-88-0
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 1524960
Fórmula:
C₉H₇NO Ponto de Fusão: 86…89 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318152 Número CAS: 1074-88-0 |