Print…
Dimethyl azelate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1,9-Nonanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl nonanedioate, Azelaic acid dimethyl ester
L17458.06 L17458.14 L17458.22
L17458.06EA 46.7 EUR
L17458.06 L17458.14 L17458.22
Dimethyl azelate ≥97%
Dimethyl azelate
Purity: 97% CAS No.: 1732-10-1 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4370 Melting Point: 18° Boiling Point: 156°/20mm Beilstein Reference: 1710125 Merck Reference: 14,905 MDL No.: MFCD00025898
Fórmula: C₁₁H₂₀O₄
Ponto de ebulição: 156 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 1,007
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025898
Número CAS: 1732-10-1
EINECS: 217-060-0
Merck Index: 14,905