3-(4-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L17008.03
L17008.06
L17008.03EA
56.3
EUR
L17008.03
L17008.06
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 459-31-4
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 1869084
Fórmula:
C₉H₉FO₂ Ponto de Fusão: 88…92 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00060327 Número CAS: 459-31-4 |