Vinyltrimethylsilane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trimethyl(vinyl)silane
L16989.06
L16989.14
L16989.22
L16989.06EA
44.1
EUR
L16989.06
L16989.14
L16989.22
Vinyltrimethylsilane ≥98%
Vinyltrimethylsilane
Purity: 98+%
CAS No.: 754-05-2
Molecular Formula: C5H12Si
Formula Weight: 100.24
Flash Point: -24°(-11°F)
Refractive Index: 1.3910
Odour: Mild
Melting Point: -132°
Boiling Point: 54-56°
Beilstein Reference: 956572
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008606
Fórmula:
C₅H₁₂Si Peso Molecular: 100.24 g/mol Ponto de ebulição: 54…56 °C Ponto de Fusão: –132 °C Densidade: 0.690 Ponto de Inflamação: –24 °C (–11 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008606 Número CAS: 754-05-2 EINECS: 212-042-9 ADR: 3 II |