3-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L16311.03
L16311.06
L16311.03EA
126
EUR
L16311.03
L16311.06
3-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
3-(2-Aminoethyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 20173-24-4
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Refractive Index: 1.5518
Odour: Amine-like
Boiling Point: 119-120°/19mm
Beilstein Reference: 111288
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00191604
Fórmula:
C₇H₁₀N₂ Ponto de ebulição: 119…120 °C (19 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191604 Número CAS: 20173-24-4 ADR: 8,III |