Print…
2,6-Dibromonaphthalene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L16134.03 L16134.06 L16134.14
L16134.03EA 70.2 EUR
L16134.03 L16134.06 L16134.14
2,6-Dibromonaphthalene ≥99%
2,6-Dibromonaphthalene
Purity: 99% CAS No.: 13720-06-4 Molecular Formula: C10H6Br2 Formula Weight: 285.97 Melting Point: 162-167° MDL No.: MFCD01026462
Fórmula: C₁₀H₆Br₂
Ponto de Fusão: 162…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01026462
Número CAS: 13720-06-4