5-Methylthiazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L15879.06
L15879.14
L15879.06EA
211
EUR
L15879.06
L15879.14
5-Methylthiazole ≥97%
5-Methylthiazole
Purity: 97%
CAS No.: 3581-89-3
Molecular Formula: C4H5NS
Formula Weight: 99.16
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Stench
Boiling Point: 141-142°
Beilstein Reference: 104674
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005335
Fórmula:
C₄H₅NS Ponto de ebulição: 141…142 °C Densidade: 1,120 Ponto de Inflamação: 42 °C (107 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005335 Número CAS: 3581-89-3 ADR: 3,III |