2,2'-Metiliminodietanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-Metildietanolamina
L15712.36
L15712.22
L15712.36EA
61.7
EUR
L15712.36
L15712.22
2,2'-Metiliminodietanol ≥98%
2,2'-Metiliminodietanol
Purity: 98+%
CAS No.: 105-59-9
Molecular Formula: C5H13NO2
Formula Weight: 119.17
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Light
Melting Point: -21°
Boiling Point: 243°
Beilstein Reference: 1734441
MDL No.: MFCD00002848
Fórmula:
H₃CN(CH₂CH₂OH)₂ Ponto de ebulição: 243 °C Ponto de Fusão: –21 °C Densidade: 1,040 Ponto de Inflamação: 127 °C (260 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002848 Número CAS: 105-59-9 EINECS: 203-312-7 |