2,3-Dimethylfuran ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L15705.03
L15705.06
L15705.03EA
44.9
EUR
L15705.03
L15705.06
2,3-Dimethylfuran ≥99%
2,3-Dimethylfuran
Purity: 99%
CAS No.: 14920-89-9
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 42°/15mm
Beilstein Reference: 104572
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00153893
Fórmula:
C₆H₈O Peso Molecular: 96.13 g/mol Ponto de ebulição: 42 °C (115 mmHg) Densidade: 0.910 Ponto de Inflamação: –1 °C (30 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00153893 Número CAS: 14920-89-9 UN: 1992 ADR: 3 II |