Print…
ortofosfato de tri-potássio ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
L15168.0P L15168.22 L15168.36
L15168.0PEA 155 EUR
L15168.0P L15168.22 L15168.36
ortofosfato de tri-potássio ≥97%
ortofosfato de tri-potássio
Fórmula: K₃O₄P
Peso Molecular: 212.27 g/mol
Ponto de Fusão: 1340
Densidade: 2.564 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036295
Número CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830