Print…
2-Aminoanthracene 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L14269.03 L14269.06
L14269.03EA 40.5 EUR
L14269.03 L14269.06
2-Aminoanthracene 94%
2-Aminoanthracene
Purity: 94% CAS No.: 613-13-8 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Melting Point: 235-239° Beilstein Reference: 2209414
Fórmula: C₁₄H₁₁N
Ponto de ebulição: 371 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 235…239 °C
Densidade: >1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003582
Número CAS: 613-13-8
EINECS: 210-330-9