Ácido fluorobórico ∼50% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L14037.22
L14037.36
L14037.0E
L14037.22EA
29.1
EUR
L14037.22
L14037.36
L14037.0E
Ácido fluorobórico ∼50% (w/w) em solução aquosa
Ácido fluorobórico
CAS No.: 16872-11-0
Molecular Formula: HBF4
Formula Weight: 87.81
Odour: Pungent
Boiling Point: 130° dec.
Merck Reference: 14,4149
MDL No.: MFCD00011345
Fórmula:
HBF₄ Ponto de ebulição: 130 °C (decomposição) Densidade: 1,4 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011345 Número CAS: 16872-11-0 EINECS: 240-898-3 UN: 1775 ADR: 8,II Merck Index: 14,4149 |