2,2'-Phenyliminodiethanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L13931.22
L13931.36
L13931.0E
L13931.22EA
22.6
EUR
L13931.22
L13931.36
L13931.0E
2,2'-Phenyliminodiethanol 97%
2,2'-Phenyliminodiethanol
Purity: 97%
CAS No.: 120-07-0
Molecular Formula: C10H15NO2
Formula Weight: 181.23
Flash Point: 178°(352°F)
Odour: Amine-like
pH: 8.2
Melting Point: 55-59°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 2096832
MDL No.: MFCD00002845
Fórmula:
(C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂ Ponto de ebulição: 270 °C Ponto de Fusão: 55…59 °C Densidade: 1,1 Ponto de Inflamação: 178 °C (352 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002845 Número CAS: 120-07-0 EINECS: 204-368-5 |