N-Methylcyclohexylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
L13872.AC
L13872.AE
L13872.ACEA
21.7
EUR
L13872.AC
L13872.AE
N-Methylcyclohexylamine 98%
N-Methylcyclohexylamine
Purity: 98%
CAS No.: 100-60-7
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -8°
Boiling Point: 149°
Beilstein Reference: 1523664
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00003832
Fórmula:
C₇H₁₅N Ponto de ebulição: 149 °C Ponto de Fusão: –8 °C Densidade: 0,857 Ponto de Inflamação: 35 °C (95 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003832 Número CAS: 100-60-7 EINECS: 202-869-3 ADR: 8,II |