3,4-Dibromobenzaldehyde ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L13762.03
L13762.06
L13762.03EA
98.5
EUR
L13762.03
L13762.06
3,4-Dibromobenzaldehyde ≥99%
3,4-Dibromobenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 74003-55-7
Molecular Formula: C7H4Br2O
Formula Weight: 263.93
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 2573433
Fórmula:
C₇H₄Br₂O Peso Molecular: 263.92 g/mol Ponto de Fusão: 69…72 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00236033 Número CAS: 74003-55-7 |