3-Chloro-2-thenoic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L13560.03
L13560.06
L13560.03EA
49.5
EUR
L13560.03
L13560.06
3-Chloro-2-thenoic acid ≥99%
3-Chloro-2-thenoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 59337-89-2
Molecular Formula: C5H3ClO2S
Formula Weight: 162.60
Melting Point: 185-187°
Beilstein Reference: 121052
Fórmula:
C₅H₃ClO₂S Ponto de Fusão: 185…187 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043888 Número CAS: 59337-89-2 |