Print…
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L13461.06 L13461.14
L13461.06EA 72.3 EUR
L13461.06 L13461.14
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Purity: 96% CAS No.: 18638-99-8 Molecular Formula: C10H15NO3 Formula Weight: 197.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 120-122°/0.05m Beilstein Reference: 1107570 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00017150
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₃
Peso Molecular: 197,23
Ponto de ebulição: 120…122 °C (0.05 m)
Densidade: 1.155
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017150
Número CAS: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
ADR: 8 III