N-Butylethylenediamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L13437.06
L13437.14
L13437.06EA
102
EUR
L13437.06
L13437.14
N-Butylethylenediamine 97%
N-Butylethylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 19522-69-1
Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCH2CH2NH2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 1732700
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00025602
Fórmula:
C₆H₁₆N₂ Ponto de ebulição: 170…171 °C Densidade: 0,836 Ponto de Inflamação: 59 °C (138 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00025602 Número CAS: 19522-69-1 ADR: 8,II |