Print…
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L12957.03 L12957.06
L12957.03EA 87.9 EUR
L12957.03 L12957.06
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
2-Chloro-4-fluorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 15205-11-5 Molecular Formula: C7H7ClFN Formula Weight: 159.59 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5350 Boiling Point: 94-95°/15mm Beilstein Reference: 2936421 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00042532
Fórmula: C₇H₇ClFN
Ponto de ebulição: 94…95 °C (15 mmHg)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042532
Número CAS: 15205-11-5
ADR: 8,III