1-Bromo-3-phenoxypropane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Bromopropyl phenyl ether, (3-Bromopropoxy)benzene, 3-Phenoxypropyl bromide
L12494.14
L12494.22
L12494.14EA
78.1
EUR
L12494.14
L12494.22
1-Bromo-3-phenoxypropane ≥98%
1-Bromo-3-phenoxypropane
Purity: 98%
CAS No.: 588-63-6
Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CH2Br
Formula Weight: 215.10
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: 10-11°
Boiling Point: 130-134°/14mm
Beilstein Reference: 508978
MDL No.: MFCD00000256
Fórmula:
(C₆H₅)OCH₂CH₂CH₂Br Ponto de ebulição: 130…134 °C (14 mmHg) Ponto de Fusão: 10…11 °C Densidade: 1,365 Ponto de Inflamação: 96 °C (204 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000256 Número CAS: 588-63-6 EINECS: 209-623-4 |