3,5-Di-tert-butylbenzoic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L12386.03
L12386.06
L12386.03EA
22.9
EUR
L12386.03
L12386.06
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid ≥99%
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 16225-26-6
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Melting Point: 160-162°
Beilstein Reference: 981248
Fórmula:
C₁₅H₂₂O₂ Ponto de Fusão: 160…162 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082727 Número CAS: 16225-26-6 EINECS: 240-350-3 |