3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 28479-22-3
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 2690771
UN No.: 2236
MDL No.: MFCD00013858
Fórmula:
C₈H₆ClNO Ponto de ebulição: 225 °C Ponto de Fusão: 20…24 °C Densidade: 1,224 Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F) |
Número MDL :
MFCD00013858 Número CAS: 28479-22-3 EINECS: 249-050-7 UN: 2236 ADR: 6.1,II |