Print…
EDTA sal dipotássico dihidratado 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Titriplex® Potassium salt, Ethylenediaminetetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, Edetic acid dipotassium salt dihydrate, Dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, EDTA dipotassium dihydrate, Potassium 2,2'-((2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt
L11842.22 L11842.36
L11842.22EA 41.3 EUR
L11842.22 L11842.36
EDTA sal dipotássico dihidratado 99%
EDTA sal dipotássico dihidratado
Purity: 99% CAS No.: 25102-12-9 Molecular Formula: C10H14K2N2O8.2H2O Formula Weight: 404.46 (368.43anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 272° dec. MDL No.: MFCD00150036
Fórmula: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Ponto de Fusão: ∼ 272 °C (decomposição)
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150036
Número CAS: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 14,3517