trans-5-Decen-1-ol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
trans-5-decen-1-ol, trans-Dec-5-en-1-ol
L11768.03
L11768.06
L11768.03EA
78.6
EUR
L11768.03
L11768.06
trans-5-Decen-1-ol 96%
trans-5-Decen-1-ol
Purity: 96%
CAS No.: 56578-18-8
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 113-118°/11mm
Beilstein Reference: 1840630
MDL No.: MFCD00056187
Fórmula:
C₁₀H₂₀O Ponto de ebulição: 113…118 °C (11 mmHg) Ponto de Inflamação: 62 °C (143 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00056187 Número CAS: 56578-18-8 EINECS: 260-267-6 |