Print…
1-Chloro-3,3-dimethylbutane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L11753.09 L11753.18
L11753.09EA 88.8 EUR
L11753.09 L11753.18
1-Chloro-3,3-dimethylbutane ≥97%
1-Chloro-3,3-dimethylbutane
Purity: 97% CAS No.: 2855-08-5 Molecular Formula: C6H13Cl Formula Weight: 120.62 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 116-118° Beilstein Reference: 1731465 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00018980
Fórmula: C₆H₁₃Cl
Peso Molecular: 120.62 g/mol
Ponto de ebulição: 116…118 °C
Densidade: 0.867
Ponto de Inflamação: 7 °C (44 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018980
Número CAS: 2855-08-5
EINECS: 220-665-2
ADR: 3 II