(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L11443.03
L11443.06
L11443.03EA
66.5
EUR
L11443.03
L11443.06
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 13388-75-5
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Odour: Characteristic
Melting Point: 53-56°
Beilstein Reference: 2096481
MDL No.: MFCD00016395
Fórmula:
C₁₀H₁₁NO₂ Ponto de ebulição: 298 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 53…56 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016395 Número CAS: 13388-75-5 |