Print…
2-Amino-4-methoxybenzothiazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L11358.03 L11358.06 L11358.14
L11358.03EA 46.5 EUR
L11358.03 L11358.06 L11358.14
2-Amino-4-methoxybenzothiazole 97%
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 5464-79-9 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Melting Point: 153-159° Beilstein Reference: 141363
Fórmula: C₈H₈N₂OS
Ponto de ebulição: 335 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 153…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005792
Número CAS: 5464-79-9
EINECS: 226-763-1