3-Isothiocyanatobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L11322.03
L11322.06
L11322.03EA
81.9
EUR
L11322.03
L11322.06
3-Isothiocyanatobenzoic acid ≥97%
3-Isothiocyanatobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 2131-63-7
Molecular Formula: C8H5NO2S
Formula Weight: 179.20
Odour: Irritating
Melting Point: ca 165° dec.
Beilstein Reference: 2209003
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041367
Fórmula:
C₈H₅NO₂S Ponto de ebulição: 336 °C (1013 hPa) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041367 Número CAS: 2131-63-7 UN: 2923 ADR: 8,III |