Acido trans-1,2-Ciclohexanodicarboxílico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L11288.06
L11288.14
L11288.06EA
59.6
EUR
L11288.06
L11288.14
Acido trans-1,2-Ciclohexanodicarboxílico ≥98%
Acido trans-1,2-Ciclohexanodicarboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 2305-32-0
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Melting Point: 220-221°
Beilstein Reference: 3200609
Fórmula:
C₈H₁₂O₄ Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 220…221 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001464 Número CAS: 2305-32-0 EINECS: 218-975-8 |