4-Isopropylphenyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 31027-31-3
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5205
Boiling Point: 84-85°/4mm
Beilstein Reference: 2936403
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013880
Fórmula:
C₁₀H₁₁NO Ponto de ebulição: 84…85 °C (4 mmHg) Densidade: 1,010 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) |
Número MDL :
MFCD00013880 Número CAS: 31027-31-3 EINECS: 250-439-9 ADR: 6.1,II |