3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 50529-33-4
Molecular Formula: C7H3ClFNO
Formula Weight: 171.56
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5410
Boiling Point: 44°/17mm
Beilstein Reference: 973324
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00037037
Fórmula:
C₇H₃ClFNO Ponto de ebulição: 44 °C (17 mmHg) Densidade: 1,377 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) |
Número MDL :
MFCD00037037 Número CAS: 50529-33-4 ADR: 6.1,II |