1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L10519.03
L10519.06
L10519.03EA
22.4
EUR
L10519.03
L10519.06
1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥97%
1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 1520-26-9
Molecular Formula: C7H8N2OS
Formula Weight: 168.22
Odour: Odourless
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 1102479
MDL No.: MFCD00041159
Fórmula:
(C₆H₄(OH))NC(S)NH₂ Ponto de ebulição: 323 °C (1013 hPa) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041159 Número CAS: 1520-26-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |