2,6-Dichlorobenzothiazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L10256.03
L10256.06
L10256.03EA
28.6
EUR
L10256.03
L10256.06
2,6-Dichlorobenzothiazole ≥97%
2,6-Dichlorobenzothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 3622-23-9
Molecular Formula: C7H3Cl2NS
Formula Weight: 204.08
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 127749
Fórmula:
C₇H₃Cl₂NS Ponto de Fusão: 94…98 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00044101 Número CAS: 3622-23-9 EINECS: 222-819-4 |