Print…
Sodium 3-Nitrobenzoato, (máx. 10% H₂O) ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium 3-nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid sodium salt
L10028.22 L10028.36
L10028.22EA 36.3 EUR
L10028.22 L10028.36
Sodium 3-Nitrobenzoato, (máx. 10% H₂O) ≥94%
Sodium 3-Nitrobenzoato
Purity: 94% CAS No.: 827-95-2 Molecular Formula: C7H4NNaO4 Formula Weight: 189.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4166479
Fórmula: C₇H₄NNaO₄
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150535
Número CAS: 827-95-2
EINECS: 212-578-3