1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L09975.09
L09975.04
L09975.09EA
274
EUR
L09975.09
L09975.04
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥97%
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 3394-05-6
Molecular Formula: C7H8N2OS
Formula Weight: 168.22
Odour: Odourless
Melting Point: 175-180°
Beilstein Reference: 2090372
MDL No.: MFCD00022167
Fórmula:
(C₆H₄(OH))NC(S)NH₂ Ponto de Fusão: 175…180 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00022167 Número CAS: 3394-05-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |